Läs mer
4-nitrofenylfosfat, dinatriumsalt, hexahydrat, 98+%
Produktkod. 10655562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655562 10 g Glasflaska 10g
11985141 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10655562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128860100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
4-nitrofenylfosfat, dinatriumsalt, hexahydrat, 98+%, C6H4NNa2O6P.6H2O, CAS-nummer-33338-18-4 | CAS: 333338-18-4 | C6H4NNa2O6P | 263,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333338-18-4
Molekylformel C6H4NNa2O6P
Molekylvikt (g/mol) 263.05
MDL-nummer MFCD00007319
InChI-nyckel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-namn dinatrium;(4-nitrofenyl)fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0,1 % max fritt 4-nitrofenol (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Kvantitet 10 g
Beilstein 06,237
Löslighetsinformation (5 % i vatten) Klart
Formel vikt 371.14
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.