Läs mer
4-Nitrophenyl Phosphorodichloridate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl Phosphorodichloridate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H |
| Formel vikt | 254.9255 |