Läs mer
Melford 4-nitrofenylfosforylkolin
Produktkod. 30018635
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30018635 1 g
1 options
Produktkod. 30018635 Leverantör Melford Leverantörsnummer N830201.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Gratis PNP:
<200 ppm
Specifikationer
Kvantitet 1 g