Läs mer
(4-Nitrophenyl)propiolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Nitrophenyl)propiolic Acid |
| CAS | 2216-24-2 |
| Molekylformel | C9 H5 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C#Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(4-nitrophenyl)prop-2-ynoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.14 |
| Formel vikt | 191.0219 |