Läs mer
4-Nitrophenyl Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl Propionate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-9(11)14-8-5-3-7(4-6-8)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 195.053 |