Läs mer
4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt, 99+%
Produktkod. 10791915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791915 5 g Glasflaska 5g
10542821 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10791915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227490050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6217-68-1 | C6H4KNO6S | 257.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6217-68-1
Molekylformel C6H4KNO6S
Molekylvikt (g/mol) 257.26
MDL-nummer MFCD00007466
InChI-nyckel BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 4-nitrophenyl sulfate, potassium 4-nitrophenyl sulphate, 4-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulfate, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt, sulfuric acid, mono 4-nitrophenyl ester, potassium salt 1:1, p-nitrophenyl sulfate potassium salt, potassium p-nitrophenyl sulphate, phenol, p-nitro-, hydrogen sulfate ester , potassium salt
PubChem CID 80348
IUPAC-namn kalium;(4-nitrofenyl)sulfat
LEDER [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OS([O-])(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyl sulfate, potassium salt
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 246.0°C to 250.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.05% max. free p-nitrophenol (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4OSO3K
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, II, 225
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vikt 257.26
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.