Läs mer
4-Nitrophenyl Thiazol-5-ylmethyl Carbonate, Mikromol™
Beskrivning
4-Nitrophenyl Thiazol-5-ylmethyl Carbonate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| CAS | 144163-97-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H8 N2 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Carbonic acid, 4-nitrophenyl 5-thiazolylmethyl ester, (4-Nitrophenyl) thiazol-5-ylmethyl carbonate, Thiazolylmethyl-4-nitrophenylcarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2O5S/c14-11(17-6-10-5-12-7-19-10)18-9-3-1-8(2-4-9)13(15)16/h1-5,7H,6H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)OCc2cncs2)cc1 |
| Visa mer |