Läs mer
4-Nitrophenyl trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenyl trifluoroacetate |
| CAS | 658-78-6 |
| Molekylformel | CF3CO2C6H4NO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.12 |
| Formel vikt | 235.0092 |