Läs mer
4-Nitrophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11482628
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482628 25 g 25g
11492628 100 g 100g
11402638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15901.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-03-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes och även används för medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes och används även för medicin.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-03-0
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007383
InChI-nyckel YBADLXQNJCMBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetic acid, 2-4-nitrophenyl acetic acid, p-nitrophenylacetic acid, 4-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-nitro, 2-p-nitrophenyl acetic acid, 4-nitrophenylacetate, 4-nitrophenylaceticacid, acetic acid, p-nitrophenyl
PubChem CID 4661
ChEBI CHEBI:40443
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylacetic acid
Smältpunkt 152°C to 156°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1911801
Merck Index 14,6622
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 181.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrophenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenylaceticacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.