Läs mer
4-Nitrophenylacetone, 98%
Produktkod. 11464677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464677 1 g 1g
11474677 5 g 5g
11484677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21183.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-96-7 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Olösligt i vatten, lösligt i
vanliga organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5332-96-7
Molekylformel C9H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 179.175
MDL-nummer MFCD00051518
InChI-nyckel GEWWCWZGHNIUBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetone, 1-4-nitrophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl-2-propanone, 1-4-nitrophenyl acetone, p-nitrophenylazeton, p-nitrophenylacetone, pubchem18646, 4-nitrophenyl acetone, acmc-1az6k
PubChem CID 219367
IUPAC-namn 1-(4-nitrofenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylacetone
Smältpunkt 61°C to 64°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1953054
Löslighetsinformation Insoluble in water,soluble in usual organic solvents.
Formel vikt 179.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.