Läs mer
4-Nitrophenylacetonitrile, 98%
Produktkod. 11422577
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422577 50 g 50g
11432577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14821.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 555-21-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 555-21-5
Molekylformel C8H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 162.148
MDL-nummer MFCD00007372
InChI-nyckel PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenylacetonitrile, p-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-nitro, 4-nitrobenzyl cyanide, 2-4-nitrophenyl acetonitrile, p-nitrobenzyl cyanide, p-nitrobenzylcyanide, 4-nitrobenzeneacetonitrile, acetonitrile, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl acetonitrile
PubChem CID 68386
IUPAC-namn 2-(4-nitrofenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CC#N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylacetonitrile
Smältpunkt 114°C to 117°C
Kokpunkt 195°C to 197°C (12 mmHg)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 388442
Merck Index 14,6590
Formel vikt 162.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.