missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenylacetylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenylacetylene |
| CAS | 937-31-5 |
| Molekylformel | C8 H5 N O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h1,3-6H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-namn | 1-ethynyl-4-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.032 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?