missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitrophenylglyoxylic Acid, TRC

Produktkod. 30473678
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2322601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylglyoxylic Acid
CAS 14922-36-2
Molekylformel C8 H5 N O5
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO5/c10-7(8(11)12)5-1-3-6(4-2-5)9(13)14/h1-4H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 195.129
Formel vikt 195.017
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.