Läs mer
4-Nitrophenylglyoxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenylglyoxylic Acid |
| CAS | 14922-36-2 |
| Molekylformel | C8 H5 N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO5/c10-7(8(11)12)5-1-3-6(4-2-5)9(13)14/h1-4H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.129 |
| Formel vikt | 195.017 |