Läs mer
4-Nitrophenylhydrazine, 97%, moistened with >30% water
Produktkod. 10743974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743974 5 g 5g
10529793 25 g 25g
10290463 100 g 100g
10402903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10743974 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 100-16-3 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-16-3 , 7732-18-5
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007579
InChI-nyckel KMVPXBDOWDXXEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylhydrazin, p-nitrophenyl hydrazine, 4-nitrophenyl hydrazine, p-nitrophenylhydrazine, 1-4-nitrophenyl hydrazine, pnd, hydrazine, p-nitrophenyl, hydrazine, 4-nitrophenyl, p-hydrazinonitrobenzene, ccris 3139
PubChem CID 3310889
ChEBI CHEBI:66931
IUPAC-namn (4-nitrophenyl)hydrazine
LEDER NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylhydrazine
Namnnotering Moistened with >30% water
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Brown to Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastic bottle
Linjär formel NO2C6H4NHNH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Moist Lumps
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrophenylhydrazine, moistened with >30% water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.