missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 636-99-7 |
| Molekylformel | C6H8ClN3O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | p-Nitrophenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2.ClH/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;/h1-4,8H,7H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl)hydrazine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.6 |
| Formel vikt | 189.0305 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?