Läs mer
4-Nitrophenyloxamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320004
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320004 5 g 5g
11310004 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00325.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-94-6
Molekylformel C8H6N2O5
Molekylvikt (g/mol) 210.15
MDL-nummer MFCD00014709
InChI-nyckel ZEJKSYPGUAUQKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyloxamic acid, oxalyl-p-nitroaniline, n-4-nitrophenyl oxamic acid, 4'-nitrooxanilic acid, 2-4-nitrophenyl amino-2-oxoacetic acid, acetic acid, 4-nitrophenyl amino oxo, oxanilic acid, 4'-nitro, 4-nitrophenyl amino oxoacetic acid, 2-4-nitroanilino-2-oxoacetic acid, kyselina n-4-nitrofenyl oxamova czech
PubChem CID 7686
IUPAC-namn 2-(4-nitroanilino)-2-oxoacetic acid
LEDER OC(=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenyloxamic acid
Smältpunkt 205°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2809447
Formel vikt 210.15
Procent renhet 98%