Läs mer
4-Nitrofenylfosforylkolin
Produktkod. 15407839
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407839 100 mg 100mg
15417839 500 mg 500mg
15497829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15407839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66465.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21064-69-7 | C11H17N2O6P | 304,24 g/mol
O-(4-nitrofenylfosforyl)kolin är en användbar sond i analysen av fosfolipas C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-(4-nitrofenylfosforyl)kolin är en användbar sond i analysen av fosfolipas C.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
& Fuktighet Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21064-69-7
Molekylformel C11H17N2O6P
Molekylvikt (g/mol) 304.24
MDL-nummer MFCD00077834
InChI-nyckel NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylphosphorylcholine, o-4-nitrophenylphosphoryl choline, 4-nitrophenylphosphorylcholine, 4-nitrophenyl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, 4-nitrophenylphorylcholine, o-4-nitrophenyl-phosphoryl choline, 4-nitrophenyl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate, 2-hydroxy 4-nitrophenoxy phosphinyl oxy-n,n,n-trimethyl-ethanaminium inner salt
PubChem CID 4307994
IUPAC-namn (4-nitrofenyl)-2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
Smältpunkt 233°C to 235°C
Färg Gult
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1895422
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 304.24
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.