Läs mer
4-Nitrofenylfosforylkolin, TRC
Produktkod. 30468297
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468297 1 g
1 options
Produktkod. 30468297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5044651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophenylphosphorylcholine
CAS 21064-69-7
Molekylformel C11 H17 N2 O6 P
Kvantitet 1 g
Synonym Ethanaminium','2-[[hydroxy(4-nitrophenoxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','inner salt, Choline','hydroxide','p-nitrophenyl hydrogen phosphate','inner salt (8CI), 4-Nitrophenyl phosphocholine, p-Nitrophenyl phosphorylcholine
InChI formel InChI=1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
LEDER C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn (4-nitrofenyl) 2-(trimetylazanium)etylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 304.24
Formel vikt 304.0824