Läs mer
4-Nitrophthalic acid, 97%
Produktkod. 11324689
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324689 25 g 25g
11314689 5 g 5g
11494173 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10368.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 610-27-5 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-27-5
Molekylformel C8H5NO6
Molekylvikt (g/mol) 211.129
MDL-nummer MFCD00007252
InChI-nyckel SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic acid, 5-nitrophthalic acid, 4-nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-nitro, phthalic acid, 4-nitro, 4-nitrophthalicacid, p-nitrophthalic acid, 4-nitro-phthalic acid, acmc-209mo8
PubChem CID 69121
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalic acid
Smältpunkt 160°C to 165°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1882262
Formel vikt 211.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.