Läs mer
4-nitroftalsyra, TRC
Produktkod. 30469902
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469902 5 g
1 options
Produktkod. 30469902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5153005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610-27-5
Molekylformel C8 H5 N O6
Molekylvikt (g/mol) 211.13
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4-nitro-, Phthalic acid, 4-nitro- (6CI,7CI), 4-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-Nitrophthalic acid, 5-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, 5-Nitrophthalic acid, NSC 5395
IUPAC-namn 4-nitroftalsyra
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Formel vikt 211.0117