Läs mer
4-Nitroftalsyraanhydrid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387945
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387945 25 g 25g
11377945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08020.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5466-84-2 | C8H3NO5 | 193.114 g/mol
4-Nitroftalsyraanhydrid används som en mellanprodukt för syntes av en bensimidazol PARP-hämmare I (succinatsalt) (ABT-472).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Nitroftalsyraanhydrid används som en mellanprodukt
för syntes av en bensimidazol PARP-hämmare I (succinatsalt) (ABT-472).
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Inkompatibel med vatten, baser, starka syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5466-84-2
Molekylformel C8H3NO5
Molekylvikt (g/mol) 193.114
MDL-nummer MFCD00005922
InChI-nyckel MMVIDXVHQANYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalic anhydride, 5-nitroisobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 4-nitro, 1,3-isobenzofurandione, 5-nitro, 4-nitrophthalic acid anhydride, 5-nitrophthalic anhydride, unii-sqn32ua63n, ccris 4684, 5-nitro-1,3-isobenzofurandione, sqn32ua63n
PubChem CID 230976
IUPAC-namn 5-nitro-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalic anhydride
Smältpunkt 116°C to 121°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 179682
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 193.11
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.