Läs mer
4-Nitrophthalonitril, 97 %
Product Code. 15486367
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15486367 1 g 1g
15496367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15486367 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33546.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31643-49-9 | C8H3N3O2 | 173,13 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31643-49-9
Molekylformel C8H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 173.13
MDL-nummer MFCD00040301
InChI-nyckel NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalonitrile, 5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 1,2-dicyano-4-nitrobenzene, 3,4-dicyanonitrobenzene, phthalonitrile, 4-nitro, 4-nitro-phthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro, 5-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro-o-benzenedinitrile
PubChem CID 97443
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-dikarbonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(=C1)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalonitrile
Smältpunkt 136°C to 137°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 173.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.