Läs mer
4-Nitrophthalonitril, 99 %
Produktkod. 10286983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10286983 5 g Glasflaska 5g
10781252 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286983 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 416150050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31643-49-9 | C8H3N3O2 | 173,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31643-49-9
Molekylformel C8H3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 173.13
MDL-nummer MFCD00040301
InChI-nyckel NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophthalonitrile, 5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 1,2-dicyano-4-nitrobenzene, 3,4-dicyanonitrobenzene, phthalonitrile, 4-nitro, 4-nitro-phthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro, 5-nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-nitro-o-benzenedinitrile
PubChem CID 97443
IUPAC-namn 4-nitrobensen-1,2-dikarbonitril
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrophthalonitrile
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 140°C to 144°C
Färg Beige till Grå eller Grön-Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrophthalonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.