Läs mer
4-Nitropyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitropyrene |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H |
| Formel vikt | 247.0633 |