Läs mer
4-nitropyren, TRC
Produktkod. 30421954
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421954 100 mg
30412553 250 mg
30418599 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN900850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57835-92-4
Molekylformel C16 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 247.25
Synonym Pyrene, 4-nitro-, 4-Nitropyrene
IUPAC-namn 4-nitropyren
LEDER [O-][N+](=O)c1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitropyrene
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H
Formel vikt 247.0633