missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitropyridine-d4 N-Oxide, CDN

Produktkod. 30324254
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324254 0.25 g -
30314890 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324254 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75970.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitropyridine N-Oxide-D4
CAS 119673-94-8
Molekylformel C5 D4 N2 O3
Kvantitet 0.25 g
Synonym Pyridine-2,3,5,6-d4, 4-nitro-, 1-oxide (9 CI, ACI), 4-Nitropyridine-d4 N-Oxide, 4-Nitropyridine-2,3,5,6-d4 1-oxide, 4-Nitropyridine N-Oxide-D4
InChI formel InChI=1 S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])[n+]([O-])c([2 H])c([2 H])c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 144.1215
Formel vikt 144.0473 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.