Läs mer
4-nitropyridin N-oxid, 97 %
Produktkod. 11489357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489357 25 g 25g
11304689 5 g 5g
11499357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21404.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-33-0 | C5H4N2O3 | 140,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1124-33-0
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.10
MDL-nummer MFCD00006206
InChI-nyckel RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 14300
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitropyridine N-oxide
Smältpunkt 158°C to 163°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 124331
IUPAC-namn 4-nitro-l-oxidopyridin-l-ium
Formel vikt 140.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitropyridine N-oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.