Läs mer
4-Nitropyridine N-oxide, 97%
Produktkod. 10279603 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10279603
Brand: Thermo Scientific Acros 128921000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 1124-33-0 | C5H4N2O3 | 140.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1124-33-0
Molekylformel C5H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 140.10
MDL-nummer MFCD00006206
InChI-nyckel RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 14300
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Nitropyridine N-oxide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 159°C to 164°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC-namn 4-nitropyridin-1-ium-1-olat
Formel vikt 140.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato