Läs mer
4-nitropyridin N-oxid, TRC
Produktkod. 30483949
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30483949 1 g
1 options
Produktkod. 30483949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5199201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitropyridine N-Oxide
CAS 1124-33-0
Molekylformel C5H4N2O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Nitropyridine 1-Oxide, 4-Nitropyridine Oxide, NSC 130895, NSC 5079, p-Nitropyridine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])cc1
IUPAC-namn 4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 140.1
Formel vikt 140.0222