Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Nitroquinoline N-oxide, 98+%
Produktkod. 11327765
Change view
Kvantitet:
250mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327765 250mg 250mg
1 options
Produktkod. 11327765 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L02605.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroquinoline N-oxide
CAS 56-57-5
Molekylformel C9H6N2O3
MDL-nummer MFCD00006738
Kvantitet 250mg
Beilstein 165756
Synonym 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
InChI-nyckel YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
IUPAC-namn 4-nitroquinolin-1-ium-1-olate
Molekylvikt (g/mol) 190.16
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
Formel vikt 190.16
Procent renhet ≥98%