Läs mer
4-nitrokinolin-N-oxid, 98 %
Produktkod. 10460671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10460671 1 g Glasflaska 1g
10002640 250 mg Glasflaska 250mg
10599233 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10460671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 SEK
    865.65 SEK / 1g
    Save 119.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-57-5 | C9H6N2O3 | 190,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-57-5
Molekylformel C9H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 190.16
MDL-nummer MFCD00006738
InChI-nyckel YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
IUPAC-namn 4-nitro-l-oxidokinolin-l-ium
LEDER [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroquinoline-N-oxide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Färg Brun till ockra-gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i aceton, dmso, dmf
Formel vikt 190.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.