Läs mer
4-nitrokinolin N-oxid, TRC
Produktkod. 30409870
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409870 1 g
1 options
Produktkod. 30409870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN9007151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitroquinoline-1-oxide
CAS 56-57-5
Molekylformel C9 H6 N2 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Nitroquinoline 1-Oxide, 4-Nitroquinoline N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
IUPAC-namn 4-nitro-1-oxidokinolin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 190.16
Formel vikt 190.0378