Läs mer
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
Produktkod. 30458272
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30458272 100 mg
1 options
Produktkod. 30458272 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3987.080100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitroso-1-piperazineethanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aripiprazole Impurity 30
CAS 48121-20-6
Analyt- eller komponentnamn Aripiprazole Impurity 30
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H13 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Nitroso-1-piperazineethanol, 2-(4-Nitroso-piperazin-1-yl)-ethanol, 2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-Nitrosopiperazine-1-ethanol
InChI formel InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2
Lösningstyp Neat
LEDER OCCN1CCN(CC1)N=O
IUPAC-namn 2-(4-nitrosopiperazin-1-yl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 159.186
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 159.1008 g/mol