missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitroso-3,5-xylenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitroso-3,5-xylenol |
| CAS | 19628-76-3 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethyl-4-nitrosophenol, NSC 38029 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9-11/h3-4,10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)cc(C)c1N=O |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyl-4-nitrosophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?