missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitroso-N,N-dietylanilin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11479211 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479211 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11479211 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215592750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitroso-N, N-Diethylaniline
CAS 120-22-9
Färg Klart
Molekylformel C10H14N2O
Kvantitet 50 g
Synonym 4-nitroso-n,n-diethylaniline, n,n-diethyl-p-nitrosoaniline, diethylnitrosoaniline, p-nitrosodiethylaniline, benzenamine, n,n-diethyl-4-nitroso, 4-diethylaminonitrosobenzene, n,n-diethyl-4-nitrosobenzenamine, ccris 3087, aniline, n,n-diethyl-p-nitroso, p-nitroso-n,n-diethylaniline
InChI-nyckel OLNMJIHADFYHAK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=O
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-nitrosoanilin
Molekylvikt (g/mol) 178.235
PubChem CID 67115
Formel vikt 178.2
Fysisk form Frittflytande pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.