missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrosodiphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrosodiphenylamine |
| CAS | 156-10-5 |
| Molekylformel | C12H10N2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Nitroso-N-phenylbenzenamine, (4-Nitroso-phenyl)-phenyl-amine, 4-Nitroso-N-phenylaniline, 4-Nitrosodiphenylamine, N-Phenyl-4-nitrosoaniline, N-Phenyl-p-nitrosoaniline, NSC 5041, p-Nitroso-N-phenylaniline, p-Nitrosodiphenylamine, p-Phenylaminonitrosobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| LEDER | O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-nitroso-N-phenylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0793 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?