Läs mer
4-Nitrosohydroklorotiazid, Mikromol™
Produktkod. 17921076
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17921076 25 mg
1 options
Produktkod. 17921076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0011.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Nitrosohydroklortiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
CAS 63779-86-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
IUPAC-namn 6-kloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 326.737
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 325,955 g/mol