Läs mer
4-Nitrosomorpholine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol™
Produktkod. 18092090
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
18092090 1 ml
1 options
Produktkod. 18092090 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0267.03L11000
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitrosomorpholine 0.1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrosomorpholine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C4 H8 N2 O2
Koncentration 0.1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
LEDER O=NN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-nitrosomorpholine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116.0586 g/mol