missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Nitrosomorpholine 1.0 mg/ml in Methanol, Mikromol™
Beskrivning
4-Nitrosomorpholine 1.0 mg/ml in Methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrosomorpholine |
| CAS | 59-89-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Nitrosomorpholine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2 |
| LEDER | O=NN1CCOCC1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?