Läs mer
4-Nitrosomorpholine, Mikromol™
Beskrivning
4-Nitrosomorpholine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrosomorpholine |
| CAS | 59-89-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Nitrosomorpholine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2 |
| LEDER | O=NN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-nitrosomorpholine |
| Visa mer |