missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Nitrosomorpholine, Mikromol™

Produktkod. 18080580
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18080580 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18080580 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0267.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Nitrosomorpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Nitrosomorpholine
CAS 59-89-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Nitrosomorpholine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H8 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Nitrosomorpholine, NSC 139, Nitrosomorpholine, Molsidomine Imp. B (EP), Morpholine, 4-nitroso-, N-Nitrosomorpholine, Molsidomine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
LEDER O=NN1CCOCC1
IUPAC-namn 4-nitrosomorpholine
Molekylvikt (g/mol) 116.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116.0586 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.