Läs mer
4-Nitrostyrene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15473867
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15473867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H30118.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Can be used to introduce amino groups into polymers. The thermal degradation of styrene-4-nitrostyrene copolymers (SNS) has been studied using differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TGA) under isothermal and dynamic conditions in dynamic nitrogen. 4—Nitrostyrene gives isomeric (4-nitropheny1)-propiona1dehydes in a 96% yield.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, light, air, heat. Store at 4 deg C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-13-0
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.15
MDL-nummer MFCD00041254
InChI-nyckel YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
PubChem CID 7481
IUPAC-namn 1-ethenyl-4-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrostyrene
Smältpunkt 25°C to 28°C
Densitet 1.163
Kokpunkt 93°C to 96°C (3 mmHg)
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.6045
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98%