Läs mer
4-Nitrotalidomid, TRC
Produktkod. 30473879
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30473879 250 mg
1 options
Produktkod. 30473879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN565525250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrothalidomide
CAS 19171-18-7
Molekylformel C13H9N3O6
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-nitro-isoindole-1,3-dione, 4-Nitro-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C13H9N3O6/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)15-12(19)6-2-1-3-7(16(21)22)10(6)13(15)20/h1-3,8H,4-5H2,(H,14,17,18)
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
IUPAC-namn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-nitroisoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 303.23
Formel vikt 303.0491