Läs mer
4-nitrotianisol, 98 %
Código de producto. 11499866
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11499866 25 g 25g
11489866 5 g 5g
11409876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11499866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20339.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 701-57-5
Molekylformel C7H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 169.198
MDL-nummer MFCD00010868
InChI-nyckel NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
IUPAC-namn 1-metylsulfanyl-4-nitrobensen
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Nitrothioanisole
Smältpunkt 66°C to 72°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1817928
Formel vikt 169.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.