Läs mer
4-nitrotiofenol, 96 %
Produktkod. 15455488
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455488 5 g 5g
15465488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59240.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1849-36-1 | C6H5NO2S | 155,171 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Delvis löslig i vatten och kloroform
.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1849-36-1
Molekylformel C6H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 155.171
MDL-nummer MFCD00007343
InChI-nyckel AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
PubChem CID 15809
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrothiophenol
Smältpunkt 72°C to 77°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 606924
Löslighetsinformation Partly soluble in water and chloroform.
Formel vikt 155.17
Procent renhet 96%
Kvalitet Teknisk
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Nitrothiophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzenethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.