Läs mer
4-nitrotiofol (innehåller dimer), TRC
Produktkod. 30474423
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30474423 10 g
1 options
Produktkod. 30474423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN56552010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrothiophenol
CAS 1849-36-1
Molekylformel C6H5NO2S
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H
LEDER C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitrobensenetiol
Molekylvikt (g/mol) 155.17
Formel vikt 155.0041