Läs mer
4-Nitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrotoluene methyl-d3 |
| CAS | 23346-24-9 |
| Molekylformel | C7 2H3 H4 N O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, 1-(methyl-d3)-4-nitro- (9 CI), Toluene-α,α,α-d3, p-nitro- (8 CI), 4-Nitrotoluene (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-nitro-4-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.15 |
| Formel vikt | 140.0665 g/mol |
| Visa mer |