Läs mer
4-Nitrotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Produktkod. 30310486
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310486 0.25 g
30309725 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310486 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65540.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrotoluene methyl-d3
CAS 23346-24-9
Molekylformel C7 2H3 H4 N O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzene, 1-(methyl-d3)-4-nitro- (9 CI), Toluene-α,α,α-d3, p-nitro- (8 CI), 4-Nitrotoluene (methyl-D3)
InChI formel InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-nitro-4-(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 140.15
Formel vikt 140.0665 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity