Läs mer
4-Nitrotoluene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nitrotoluene-d7 |
| CAS | 84344-19-4 |
| Molekylformel | C7 2H7 N O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-(methyl-d3)-6-nitro-, 3-(Methyl-d3)-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Nitrotoluene-d7, p-Nitrotoluene-d7, 4-Nitrotoluene D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1[N+](=O)[O-])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-nitro-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.18 |
| Formel vikt | 144.0916 g/mol |
| Visa mer |